Merck
74719
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monotetradecyl ether
≥99.0% (TLC)
別名:
C14E8, Polyoxyethylene (8) myristyl ether, Tetradecyl octaethylene glycol ether, Tetradecyloctaglycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13(OCH2CH2)8OH
CAS番号:
分子量:
566.81
Beilstein:
5996901
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
詳細
non-ionic
アッセイ
≥99.0% (TLC)
分子量
566.81 g/mol
テクニック
protein quantification: suitable
mp
38-39 °C
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-32-17-19-34-21-23-36-25-27-38-29-30-39-28-26-37-24-22-35-20-18-33-16-14-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI Key
NHHAZFYVKWSFIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3