Merck
55634
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-4-methyl-3-coumarinylacetic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
別名:
4-Methylumbelliferone-3-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10O5
CAS番号:
分子量:
234.20
Beilstein:
220399
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 360 nm; λem ~450 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
CC1=C(CC(O)=O)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)17-12(16)9(6)5-11(14)15/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
OOGKDHCQSZAEQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
suitable as pH-indicator
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55634-500MG:
55634-100MG:
55634-VAR:
55634-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Krzysztof Żamojć et al.
Journal of fluorescence, 24(3), 713-718 (2013-12-18)
The fluorescence quenching of different coumarin derivatives (7-hydroxy-4-methylcoumarin, 5,7-dimethoxycoumarin, 7-amino-4-methyl-3-coumarinylacetic acid, 7-ethoxy-4-methylcoumarin, 7-methoxycoumarin, 7-hydroxycoumarin, 7-hydroxy-4-methyl-3-coumarinylacetic acid and 7-amino-4-methylcoumarin) by 4-hydroxy-TEMPO in aqueous solutions at the room temperature was studied with the use of UV-Vis absorption spectroscopy as well as a
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.