Merck
46065
Sigma-Aldrich
臭化エチジウム
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
別名:
3,8-ジアミノ-5-エチル-6-フェニルフェナントリジニウムブロミド, EtBr, 臭化ホミジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20BrN3
CAS番号:
分子量:
394.31
Beilstein:
3642536
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for fluorescence
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 10 mg/mL, opaque, very dark red
蛍光検出
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O
λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
SMILES記法
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI Key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethidium bromide (EtBr) undergoes complexation with nucleic acids (DNA and RNA) specifically to the saturated sites. These complexes decomposes by employing a cation-exchange resin. It has been reported to inhibit the production of mitochondrial RNA in HeLa cells. On interaction with helical polynucleotides under high salt medium, it forms fluorescent complex (having high fluorescence quantum yield).
アプリケーション
臭化エチジウム(EtBr)は、PAGEまたはアガロースゲル電気泳動に最もよく使用される核酸染色です。EtBrの蛍光は、二本鎖RNAに結合すると21倍に、二本鎖DNAに結合すると25倍に増加するため、バックグラウンドの脱色は不要であり、染色濃度を抑えることができます(10 μg/mL)。EtBrは、多数の核酸蛍光アッセイで使用されています。一本鎖DNA(それほど強くはありませんが)および三本鎖DNAに結合することが示されています。DNAに結合できるため、EtBrはDNAポリメラーゼの阻害剤です。
二本鎖DNAおよびRNAをインターカレーションするフレームシフト変異誘発物質です。
Ethidium bromide has been used to prepare fluorescent stock solution for the evaluation of cell viability during the live/dead assay of adipose-derived stem cells (ADSCs) seeded on irradiated hydrogels.
生物化学的/生理学的作用
エチジウムブロミドは、二本鎖のDNAとRNAにインターカレーションし、フレームシフト変異誘発物質として働きます。アクリジンオレンジとともに使用することによって、生細胞、アポトーシス細胞、壊死細胞を識別することもできます。
再構成
電気泳動後のゲルの染色に用いる場合は、ストック溶液を水で0.5 μg/mLに希釈し、ゲルを15~30分間浸漬します。通常は脱染は不要ですが、バックグラウンドを低下させる必要がある場合は、水で15分間脱染できます。 UVライトボックス(波長254 nm)でDNAバンドを検出できます。ゲルおよび泳動用バッファーに臭化エチジウムを0.5 μg/mLとなるよう添加しておくと、泳動終了後すぐにバンド検出を行なうことができます。
その他情報
DNAのインタ-カレ-タ-剤で、蛍光標識物質です。Destruction and decontamination of solutionsを参照してください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
46065-5G:
46065-1G:
46065-VAR:
46065-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W. Warring
Antibiotics III, 141-141 (1975)
G Lunn et al.
Analytical biochemistry, 162(2), 453-458 (1987-05-01)
Ethidium bromide in water, TBE buffer, Mops buffer, and cesium chloride solution may be completely degraded by reaction with sodium nitrite and hypophosphorous acid. Only non-mutagenic reaction mixtures were produced. Destruction was greater than 99.8% in all cases; the limit
Selective inhibition of the synthesis of mitochondria-associated RNA by ethidium bromide.
E Zylber et al.
Journal of molecular biology, 44(1), 195-204 (1969-08-28)
Complex formation between ethidium bromide and nucleic acids.
Waring MJ.
Journal of Microbiology, 13(1), 269-282 (1965)
A fluorescent complex between ethidium bromide and nucleic acids. Physical-chemical characterization.
J B LePecq et al.
Journal of molecular biology, 27(1), 87-106 (1967-07-14)