安全性情報
364M-1
Sigma-Aldrich
Varicella Zoster Virus (SG1-1, SG1-SG4, NCP-1 & IE-62) Mouse Monoclonal Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
品質水準
100
300
500
由来生物
mouse
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SG1-1, SG1-SG4, NCP-1 & IE-62, monoclonal
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
物理的形状
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
調製ノート
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
その他情報
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
364M-12:
364M-18-RUO:
364M-14-ASR:
364M-14-RUO:
364M-15-ASR:
364M-17-RUO:
364M-16-ASR:
364M-11:
364M-13:
364M-14:
364M-15:
364M-16-RUO:
364M-18:
364M-17:
364M-15-RUO:
364M-18-ASR:
364M-16:
364M-17-ASR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)