Merck
297577
Sigma-Aldrich
Inulin, 14C-carboxylated
solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
形状
solid
分子量
~5,000
標識化の程度
1-3 mCi per g
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
screw cap bottle