由来生物
Streptomyces sp.
アッセイ
≥80% (HPLC)
形状
solid
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC1C(O)C(C)C\C(C)=C\C=C\C(OC)C(OC(=O)\C(OC)=C\C(C)=C\C(C)C1O)C(C)C(O)C(C)[C@]2(O)C[C@@H](O[C@H]3C[C@@H](O)[C@H](OC(N)=O)[C@@H](C)O3)[C@H](C)C(O2)\C=C\C
InChI
1S/C46H75NO14/c1-13-16-34-28(7)37(58-38-22-33(48)43(31(10)57-38)60-45(47)53)23-46(54,61-34)30(9)41(51)29(8)42-35(55-11)18-15-17-24(3)19-26(5)39(49)32(14-2)40(50)27(6)20-25(4)21-36(56-12)44(52)59-42/h13,15-18,20-21,26-35,37-43,48-51,54H,14,19,22-23H2,1-12H3,(H2,47,53)/b16-13+,18-15+,24-17+,25-20+,36-21-/t26?,27?,28-,29?,30?,31-,32?,33-,34?,35?,37-,38+,39?,40?,41?,42?,43-,46+/m1/s1
InChI Key
DJZCTUVALDDONK-LWLXYWDNSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
27689-1MG:
27689-250UG:
27689-50UG:
27689-BULK:
27689-5MG:
27689-VAR:
27689-50UG-BULK:
27689-250UG-BULK:
試験成績書(COA)