アッセイ
≥99.0% (NT)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +14.0±1°, c = 5% in 5 M HCl
不純物
≤0.3% foreign amino acids
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 110 °C
色
colorless to white
mp
314.5 °C
溶解性
H2O: soluble 89.1 g/l at 20 degrees c
diethyl ether: insoluble
ethanol: soluble (cold 80%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
detection
peptide synthesis
SMILES記法
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05130-VAR:
05130-100G:
05130-1G-KC:
05130-BULK:
05130-1KG:
05130-25G:
試験成績書(COA)