グレード
purum p.a.
形状
powder
濃度
≥58% Zn (KT)
溶解性
water: insoluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Zn++].[Zn++].O[Zn]O.O[Zn]O.O[Zn]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
InChI Key
UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
WGK
WGK 2
Jan Code
96466-BULK:
96466-1KG:
96466-250G:
96466-VAR:
試験成績書(COA)