グレード
ACS reagent
品質水準
形状
liquid
含みます
≤1.5% hypophosphorous acid as stabilizer
濃度
≥47.0%
bp
127 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
I
InChI
1S/HI/h1H
InChI Key
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- electrophilic hydriodination of alkenes and alkynes
- cleavage of epoxides, ethers, and acetals; conversion of alcohols to iodides
- reducing agent for many groups including quinones, α-diketones, α-ketols, α-halo ketones, α-diazo ketones, and sulfoxides
- reductive cyclization of keto acids
Hydriodic acid (hypophosphorus acid as a stabilizer) can be used for the fabrication of benzylammonium hybrid layered metal-halide perovskites for spintronic and nonlinear optical applications
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
248649-100ML:4548173124414
248649-5ML:4548173252292
248649-VAR:
248649-4X100ML:
248649-BULK:
248649-500ML:4548173124421