Merck
228702
Sigma-Aldrich
メタホウ酸ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBO2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
65.80 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
形状
powder or crystals (or granules)
濃度
7.7-10.7% NaOH (titration)
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.H2O/c2-1-3;;/h;;1H2/q-1;+1;
InChI Key
UYAQHLFAIDLZLE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
228702-BULK:
228702-25G:
228702-500G:
228702-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Minimizing water utilization in hydrolysis of sodium borohydride: the role of sodium metaborate hydrates.
Marrero-Alfonso EY, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 32(18), 4723-4730 (2007)
Synthesis, crystal structure and dehydration kinetics of NaB(OH)4?2H2O.
Kanturk A, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 25(6), 1331-1337 (2008)