Merck
02151
Sigma-Aldrich
臭素酸ナトリウム
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBrO3
CAS番号:
分子量:
150.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38050507
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
suitable for EPA 300
アッセイ
≥99%
形状
crystals
不純物
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH
5-9 (25 °C, 50 g/L)
密度
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium bromate is a commercially available, very stable oxidant. It is much easier to handle than liquid bromine or hypobromous acid solutions. The elastic, piezoelectric and dielectric constants of sodium chlorate and sodium bromate (NaBrO3) have been evaluated.
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
臭素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02151-6X250G:
02151-1KG:
02151-250G:
02151-VAR:
02151-6X1KG:
02151-50KG:
02151-1.5KG:
02151-BULK:
02151-25KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ruthenium-catalyzed oxidation of alcohols with sodium bromate.
Yamamoto Y, et al.
Tetrahedron Letters, 26(17), 2107-2108 (1985)
Elastic, Piezoelectric, and Dielectric Properties of Sodium Chlorate and Sodium Bromate.
Mason WP.
Physical Review, 70(7-8), Elastic-Elastic (1946)
An expedient esterification of aromatic carboxylic acids using sodium bromate and sodium hydrogen sulfite.
Khan KM, et al.
Tetrahedron, 59(29), 5549-5554 (2003)
Cerium or ruthenium catalyzed oxidation of alcohols to carbonyl compounds by means of sodium bromate.
Kanemoto S, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 59(1), 105-108 (1985)
Autocatalytic oxidation of ethers with sodium bromate.
Metsger L and Bittner S.
Tetrahedron, 56(13), 1905-1910 (2000)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.