Z804479
1 of 10
Supelco
50139-U
LiChrospher® RP-18 HPLCカラム
1.08160
UV-VIS Standard 1: Potassium dichromate solution
NIST2034
Holmium Oxide Solution Wavelength Standard (240 nm to 650 nm)
58298
SUPELCOSIL™ LC-18 HPLCカラム
82011-U
Hamilton PRP-X100 HPLC Column
82023-U
82039-U
Hamilton PRP-X100 HPLC ガードカートリッジ
1.18349
Calibration Standard Set
54775
1.04660
UV-VIS Standard 1a: Potassium dichromate solution (600 mg/l)
Hellma 667-UV35
UV/Vis spectroscopy: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.