Merck
Z801445
Replacement windows for Specac® variable pathlength cell
NaCl windows
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
NaCl
テクニック
IR spectroscopy: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Replacement windows for Specac variable pathlength cells.
法的情報
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)