Merck
Y0000331
Naftidrofuryl impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-[(Diethylamino)ethyl 2-[(naphthalen-2-yl)methyl]-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H33NO3
CAS番号:
分子量:
383.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
naftidrofuryl
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C24H33NO3/c1-3-25(4-2)13-15-28-24(26)22(18-23-10-7-14-27-23)17-19-11-12-20-8-5-6-9-21(20)16-19/h5-6,8-9,11-12,16,22-23H,3-4,7,10,13-15,17-18H2,1-2H3
InChI Key
IEBDTIUHMNLDTC-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Naftidrofuryl impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート