安全性情報
QC1097
Supelco
Cationic Surfactants - WP
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
ampule of 20 mL
メーカー/製品名
RTC QCI-269
濃度
100% in H2O
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
QC1097-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)