Merck
NIST333A
硫化モリブデン(IV)
NIST® SRM® 333a
別名:
二硫化モリブデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MoS2
CAS番号:
分子量:
160.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 1 pouch x 60 g
メーカー/製品名
NIST®
密度
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChI Key
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a molybdenum sulfide (MoS2) concentrate from a commercial mining and refining process. SRM 333a is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental methods of analysis. A unit of SRM 333a consists of one pouch containing approximately 60 g of powder. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 333A_cert
SRM 333A_SDS
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST333A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)