安全性情報
NIST2430
Scheelite ore
NIST® SRM® 2430
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥135,000
¥135,000
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥135,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥135,000
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 100 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Tungsten Oxide (WO3), Calcium Oxide (CaO), Silicon (Si), Potassium (K), Manganese (Mn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Bismuth (Bi), Copper (Cu), Iron (Fe), Molybdenum (Mo), Sodium (Na), Sulfur (S), Aluminum (Al), Antimony (Sb), Fluorine (F), Magnesium (Mg), Niobium (Nb), Phosphorus (P), Tantalum (Ta)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST2430:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)