蒸気密度
9.6 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 147 °C)
アッセイ
≥98% (NLT)
形状
liquid
自己発火温度
756 °F
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
溶解性
soluble, clear, colorless
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI Key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
367.7 °F - open cup
引火点(℃)
186.5 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D2270-500ML:
D2270-50ML-KC:
D2270-1L:
D2270-50ML:
D2270-BULK:
D2270-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)