Merck
C1037
Supelco
カルバマゼピン 溶液
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
drug standard
アッセイ
≥98%
濃度
1.0 mg/mL in methanol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1037-BULK:
C1037-VAR:
C1037-1ML:4548173190334
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)