Merck
BCR290
2,3,3′-Trichlorobiphenyl
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7Cl3
CAS番号:
分子量:
257.54
Beilstein:
8141481
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cccc(c1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-11(14)12(10)15/h1-7H
InChI Key
SXHLTVKPNQVZGL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
For more information please see:
BCR290
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR290-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Effect of sediment contact and uptake mechanisms on accumulation of three chlorinated hydrocarbons in the midge, Chironomus riparius.
D M Fry et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 44(5), 790-797 (1990-05-01)
Hu Cheng et al.
Journal of chromatography. A, 1548, 1-9 (2018-03-21)
Porous materials have great prospective applications for solid-phase microextraction (SPME) technology because of their large specific surface area and pore volume. In this study, a hierarchical porous carbon (HPC) was synthesized by simple hydrothermal reaction and potassium hydroxide (KOH) activation