Merck
92775
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl 3-(trimethylsilyl)propynoate
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsilyl (trimethylsilyl)acetylenecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiC≡CCO2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
214.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
64-65 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
~25 °C
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC(=O)C#C[Si](C)(C)C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Esters of trimethylsilyl-propinoic acid are useful reagents for [2+2+2]-cycloadditions and similar reactions
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
K.P.C. Vollhardt
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 525-525 (1984)
K.C. Nicolaou et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 421-421 (1985)