Merck
907537
Sigma-Aldrich
(2S,4aR,6S,7R,8R,8aR)-2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
別名:
Phenyl 4,6-O-benzylidine-1-thio-β-D-galactoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20O5S
CAS番号:
分子量:
360.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
アッセイ
≥95%
形状
powder
保管温度
2-8°C
アプリケーション
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 4,6-benzylidine protecting groups.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907537-BULK:
907537-VAR:
907537-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.