Merck
90267
Sigma-Aldrich
クエン酸リチウム, 三塩基酸 溶液
BioUltra, 1.5 M in H2O
別名:
クエン酸 三リチウム塩 溶液, クエン酸三リチウム 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Li3O7
CAS番号:
分子量:
209.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
製品種目
BioUltra
濃度
1.5 M in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
8.0-9.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
密度
1.12 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.040
λ: 280 nm Amax: 0.016
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)