Merck
87253
Sigma-Aldrich
Tetraethylphosphonium hexafluorophosphate
≥98.0% (gravimetric)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)4P(PF6)
CAS番号:
分子量:
292.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (gravimetric)
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
その他情報
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
T. Morimoto et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93/23, 49-49 (1993)