Merck
86181
Sigma-Aldrich
10-(3-スルホプロピル)アクリジニウムベタイン
purum, for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
別名:
3-(10-アクリジニオ)プロパンスルホン酸, N-(3-スルホプロピル)アクリジニウム 分子内塩, SPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15NO3S
CAS番号:
分子量:
301.36
Beilstein:
4555235
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for fluorescence
purum
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
280-290 °C (dec.)
蛍光検出
λex 415 nm; λem 488 nm in H2O
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1c2ccccc2cc3ccccc13
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
蛍光寿命を測定するための標準試薬;蛍光消光による様々な種の測定
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
W. Trettnak et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 326, 547-547 (1987)
O.S. Wolfbeis et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 314, 577-577 (1983)
Phase fluorometric method for determination of standard lifetimes.
R B Thompson et al.
Analytical chemistry, 60(7), 670-674 (1988-04-01)
R Krapf et al.
Analytical biochemistry, 169(1), 142-150 (1988-02-15)
The application of the quinoline derivative 6-methoxy-N-(3-sulfopropyl)quinolinium (SPQ) to the measurement of membrane transport of chloride in biological systems was reported recently (N.P. Illsley and A.S. Verkman (1987) Biochemistry 26, 1215-1219). To understand the structure-activity relationships of compounds with chloride-sensitive