Merck
82704
Sigma-Aldrich
ピリジン
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.8% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N
CAS番号:
分子量:
79.10
Beilstein:
103233
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
蒸気密度
2.72 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
グレード
absolute
puriss.
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
899 °F
品質
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
expl. lim.
12.4 %
不純物
≤0.005% water
water
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
82704-1L:
82704-6X1L:
82704-BULK:
82704-250ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Porous monodisperse V2O5 microspheres as cathode materials for lithium-ion batteries.
Wang S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(17), 6365-6369 (2011)
The far-infrared spectra of metal-halide complexes of pyridine and related ligands.
Clark RJH and Williams CS.
Inorganic Chemistry, 4(3), 350-357 (1965)
An investigation of Knoevenagel condensation reaction in microreactors using a new zeolite catalyst.
Zhang X, et al.
Applied Catalysis A: General, 261(1), 109-118 (2004)
Metal-organic frameworks based on iron oxide octahedral chains connected by benzenedicarboxylate dianions.
Whitfield TR, et al.
Solid State Sciences, 7(9), 1096-1103 (2005)
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)