Merck
74560
Sigma-Aldrich
L-ノルロイシン
≥99.0% (NT)
別名:
(S)-(+)-2-アミノヘキサン酸, (S)-2-アミノカプロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721750
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥99.0% (NT)
光学活性
[α]20/D +23±1°, c = 5% in 5 M HCl
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI Key
LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミノ酸分析の内部標準
その他情報
非必須アミノ酸。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
74560-50G:
74560-BULK:
74560-1G:
74560-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M L Gardner
Analytical biochemistry, 150(1), 174-177 (1985-10-01)
To assess quantitatively the merits of internal standardization, an amino acid mixture of known composition has been analyzed by conventional automated amino acid analysis before and after being subjected to total acid hydrolysis. Both the precision (reproducibility) and the accuracy
End-to-end aggregation of myosin.
H NODA et al.
Biochimica et biophysica acta, 58, 598-601 (1962-04-23)
Internal standards for amino acid analysis.
J F Riordan et al.
Methods in enzymology, 47, 31-40 (1977-01-01)