Merck
74178
Sigma-Aldrich
1-Allylpiperazine
purum, ≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2
CAS番号:
分子量:
126.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.4830 (lit.)
n20/D 1.483
bp
181-182 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL (lit.)
SMILES記法
C=CCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9/h2,8H,1,3-7H2
InChI Key
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)