Merck
70123
Millipore
ニュートリエントブロス
No. 2, NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
別名:
標準 - Nutrient培養液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171607
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
casein peptone, 4.3 g/L
meat peptone, 4.3 g/L
sodium chloride, 6.4 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
最終pH
7.5±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
永久培養を確立するための選好性の低い細菌の培養や強化、また特殊培地作成時のベースに用いられます。
法的情報
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70123-BULK:
70123-100G:
70123-500G:
70123-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)