Merck
63866
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.7 mmol/g Cl loading
別名:
Merrifield resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
標識化の程度
~1.7 mmol/g Cl loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-400 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI Key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
63866-VAR-F:
63866-BULK-F:
63866-50G-F:
63866-10G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)