Merck
63761
Sigma-Aldrich
3-メルカプト-4-メチル-4H-1,2,4-トリアゾール
purum, ≥97.0% (CHN)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5N3S
CAS番号:
分子量:
115.16
Beilstein:
110580
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (CHN)
mp
165-169 °C (lit.)
165-169 °C
SMILES記法
Cn1cnnc1S
InChI
1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
InChI Key
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)