Merck
60845
Millipore
酸化コバルト(II,III)
puriss. p.a., for the determination of sulfur, ≥71% Co basis (KT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
~Co3O4
CAS番号:
分子量:
240.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥71% Co basis (KT)
品質
for the determination of sulfur
不純物
≤0.001% total of sulfur (S)
mp
895 °C (dec.) (lit.)
密度
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤100 mg/kg
SMILES記法
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
InChI Key
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Long Ren et al.
Scientific reports, 5, 14229-14229 (2015-09-19)
New and novel 3D hierarchical porous graphene aerogels (HPGA) with uniform and tunable meso-pores (e.g., 21 and 53 nm) on graphene nanosheets (GNS) were prepared by a hydrothermal self-assembly process and an in-situ carbothermal reaction. The size and distribution of