Merck
59677
Supelco
ジヒドロジャスモン酸メチル、cis体およびtrans体混合物
analytical standard
別名:
(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)酢酸メチルエステル, メチル(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセテート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22O3
CAS番号:
分子量:
226.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI Key
KVWWIYGFBYDJQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Methyl dihydrojasmonates (MDJ) are grouped under the class of cyclopentanones. MDJ is a widely used fragrance ingredient in perfume industries because of its intense floral, jasmine-like odor. Both the trans and cis methyl dihydrojasmonate mixture may be isolated from Jasminum grandiflorum L.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
59677-VAR:
59677-1ML:
59677-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective synthesis and absolute stereochemistry of both the enantiomers of trans-magnolione, a fragrance structurally related to trans-methyl jasmonate
Donnoli MI, et al.
Tetrahedron, 60(23), 4975-4981 (2004)
Evaluation of the developmental toxicity of methyl dihydrojasmonate (MDJ) in rats
Politano VT, et al.
International Journal of Toxicology, 27(3), 295-300 (2008)
Fragrance material review on methyl dihydrojasmonate
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(23), S562-S571 (2012)