Merck
548375
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde-N-methyl-N-phenylhydrazone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21N3
CAS番号:
分子量:
327.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES記法
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)\C=N\N(C)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21N3/c1-3-25-21-12-8-7-11-19(21)20-15-17(13-14-22(20)25)16-23-24(2)18-9-5-4-6-10-18/h4-16H,3H2,1-2H3/b23-16+
InChI Key
QYXUHIZLHNDFJT-XQNSMLJCSA-N
アプリケーション
有機光導電体NLO応用に用いられる電荷輸送分子です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
548375-BULK:
548375-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)