Merck
54349
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
0.6-0.9% solid material basis, 0.01% HAuCl4 in toluene
別名:
ドデシルチオール官能化金ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
nanoparticles
品質水準
アッセイ
0.6-0.9% solid material basis
フォーム
dispersion
nanoparticles
濃度
0.01% HAuCl4 in toluene
粒径
3-6 nm
官能基
thiol
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナノエレクトロニクス分野での金粒子単層膜の自己組織化に有用です。
特徴および利点
Surface stabilized with tetraoctylammonium bromide
注意
Air-stable
アナリシスノート
weak absorption peak at 520 nm
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
54349-BULK-F:
54349-10ML-F:4548173286235
54349-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)