安全性情報
462803
Pt-Co/Hazen/APHA色参照標準液
stock solution, ASTM D 1209 (ASTM colour 500)
別名:
Pt-Co/Hazen/APHA色参照標準液, 色参照標準液白金コバルト500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
認証
according to ASTM® D 1209
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品はISO 9001品質システムに従って製造された分析標準です。
本ページに記載された値は名目値であることにご注意ください。すべてのPt-Co/Hazen/APHA色参照標準液の現行ロットに関する認証値は、いずれもParagon Scientific webページで参照できます。
アプリケーション
Pt-Co/Hazen/APHA(ASTM colour 500)色参照標準液は、白金−コバルトスケールと一致した光吸収特性を示す着色溶液と共に使用します。
ASTM D 1209試験法に従った色の視覚分析の色標準としても使用できます。[1]
特徴および利点
  • ISO 9001品質管理システムで認証
  • ASTM D1209-05(2011)範囲内の吸光度
  • 分析証明書およびMSDSと共に提供
  • 国際標準まで完全に追跡可能
  • 改ざん防止包装の500-mLパックサイズで提供
  • 有効期間は12ヵ月
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
以下による置換
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
462803-500ML:4548173961453
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An application of spectrophotometer for ADMI color measurement
Journal of Physics. Conference Series, 012064 null