アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder or crystals
mp
75-77 °C (lit.)
77-79 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PON1(5444)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46021-VAR-F:
46021-INTR-F:
46021-BULK-F:
46021-50G-F:
46021-10G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ