Merck
42866
Supelco
ジヒドロミリセチン
analytical standard
別名:
(2R,3R)-3,5,7-トリヒドロキシ-2-(3,4,5-トリヒドロキシフェニル)-2,3-ジヒドロクロメン-4-オン, 3,3′,4′,5,5′,7-ヘキサヒドロキシフラバノン, DHM, アンペロプシン, アンペロプチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O8
CAS番号:
分子量:
320.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤15.0% water
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(C(O)=C3)O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H12O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,14-20,22H/t14-,15+/m0/s1
InChI Key
KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ジヒドロミリセチン(アンペロプシン)は抗酸化活性と抗がん活性を持つフラバノノールであり、抗アルコール中毒効果があることが分かっています。その抗アルコール効果は、ベンゾジアゼピン部位でのGABA-A受容体の正のモジュレーターとしての作用によるものと考えられます。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)