Merck
38763
Sigma-Aldrich
4′,7-ジメトキシイソフラボン
≥96.0% (TLC)
別名:
ダイゼインジメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O4
CAS番号:
分子量:
282.29
Beilstein:
265550
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0% (TLC)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(OC)ccc3C2=O
生物化学的/生理学的作用
毒物、外傷、または低酸素によって損傷した細胞中でのミトコンドリアの増殖を促進する植物イソフラボンです。活性は、脱アセチル化酵素でありPGC-1αの活性剤であるサーチュイン(SIRT1)の活性化と発現によって媒介されます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)