Merck
37310
Sigma-Aldrich
5,6-ジヒドロ-4-メトキシ-2H-ピラン
technical, ≥85% (GC)
別名:
4-メトキシ-5,6-ジヒドロピラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
1341205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
technical
アッセイ
≥85% (GC)
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.463
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
InChI Key
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
may discolor to deep yellow on storage
その他情報
Reagent used for the introduction of the achiral Mthp protecting group for alcohols; derivatization does not introduce an asymmetric center, used primarily in oligonucleotide synthesis
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D.G. Norman et al.
Synthesis, 874-874 (1985)
4-methoxytetrahydropyran-4-yl. A symmetrical alternative to the tetrahydropyranyl protecting group.
C B Reese et al.
Tetrahedron, 26(4), 1023-1030 (1970-02-01)