スキップする
36972
ブロモホルム
amylene stabilized, analytical standard
別名:
トリブロモメタン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
CHBr3
CAS番号:
分子量:
252.73
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-854-6
Beilstein/REAXYS Number:
1731048
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
8.7 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
quality
amylene stabilized
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
density
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ブロモホルム
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
106.3 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
41.3 °C - closed cup - (own results)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)