Merck
338494
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamaldehyde
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
203.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C13H17NO/c1-3-14(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-15/h5-11H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI Key
JXXOTBSUZDDHLT-AATRIKPKSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
338494-VAR:
338494-1G:
338494-250MG:
338494-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)