Merck
32826
Supelco
ヒドロキシメチルクレンブテロール
VETRANAL®, analytical standard
別名:
2-[2-(4-アミノ-3,5-ジクロロフェニル)-2-ヒドロキシエチルアミノ]-2-メチル-1-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18Cl2N2O2
CAS番号:
分子量:
293.19
Beilstein:
2854376
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(CO)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3
InChI Key
BWURCANZQUYPLR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32826-10MG:
32826-BULK:
32826-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
M H Blokland et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(9), 1703-1715 (2018-08-15)
Nowadays routine residue monitoring involves the analysis of many compounds from different classes, mainly in urine. In the past two decades, developments heavily focused on the use of mass spectrometers (MS) and faster and more sensitive MS detectors have reached