グレード
purum p.a.
アッセイ
≥90% (KT)
形状
powder or chunks
損失
≤10% loss on drying, 200 °C
pH
7.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
21052-6X1KG-F-D:
21052-1KG-F:
21052-VAR-F:
21052-6X1KG-F:
21052-1KG-F-D:
21052-BULK-F:
21052-VAR-F-D:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)