Merck
192503
Sigma-Aldrich
10-メチル-9(10H)-アクリドン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11NO
CAS番号:
分子量:
209.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
204-207 °C (lit.)
SMILES記法
CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H11NO/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14(16)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
InChI Key
XUVKSPPGPPFPQN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
192503-1G:
192503-25G:
192503-BULK:
192503-5G:
192503-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Devika Sasikumar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(9), 2060-2066 (2019-12-15)
The conversion of solar energy to thermal, chemical, or electrical energy attracts great attention in chemistry and physics. There has been a considerable effort for the efficient extraction of photons throughout the entire solar spectrum. In this work light energy