Merck
15859
Sigma-Aldrich
ブラジキニン 三酢酸塩
PeptiSelect, ≥96.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H73N15O11 · 3C2H4O2
CAS番号:
分子量:
1240.36
Beilstein:
5497442
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
PeptiSelect
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
その他情報
概説
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pharmacology of bradykinin and related kinins.
D Regoli et al.
Pharmacological reviews, 32(1), 1-46 (1980-03-01)