Merck
12832
Sigma-Aldrich
3-(2-Benzoxazolyl)umbelliferyl acetate
for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
別名:
7-Acetoxy-3-(2-benzoxazolyl)coumarin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H11NO5
CAS番号:
分子量:
321.28
Beilstein:
5985817
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for fluorescence
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
203-205 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
蛍光検出
λex 410 nm; λem 468 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (esterase)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4o3
アプリケーション
この試薬はUV領域に吸収ピークがありますが、弱い青色蛍光を持っています。ただし、酵素による加水分解によって高蛍光のアニオン性分子に変わります。
suitable as fluorogenic substrate for esterases
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)