Merck
08377
Supelco
Carfentrazone-ethyl-d5
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Ethyl-d5 2-chloro-3-{2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluoro-phenyl}propionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D5H9Cl2F3N3O3
分子量:
417.22
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(CC(C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)Cl)C=C(N2N=C(C)N(C(F)F)C2=O)C(F)=C1
関連するカテゴリー
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
08377-5MG:
08377-BULK:
08377-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)