Merck
07752
Supelco
Metolachlor-(2-ethyl-6-methylphenyl-d11)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Metolachlor-d11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D11H11ClNO2
CAS番号:
分子量:
294.86
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥98 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c(N(C(C)COC)C(=O)CCl)c(c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07752-VAR:
07752-10MG:
07752-5MG:
07752-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)