Merck
00733
Supelco
デカン酸エチル
analytical standard
別名:
エチルカプラート, カプリン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8COOC2H5
CAS番号:
分子量:
200.32
Beilstein:
1762128
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
蒸気密度
6.9 (vs air)
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.3% water
屈折率
n20/D 1.423-1.427
n20/D 1.425 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
密度
0.864 g/cm3
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
00733-5ML:
00733-1ML:
00733-BULK:
00733-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jacquelene Chu et al.
International journal of pharmaceutics, 471(1-2), 92-102 (2014-05-09)
Lecithin-linker microemulsions are formulations produced with soybean lecithin in combination with a highly lipophilic (lipophilic linker) and highly hydrophilic (hydrophilic linkers) surfactant-like additives. In this work, lecithin-linker systems were formulated to produce self-emulsifying delivery systems for β-carotene and β-sitosterol. The
Stéphanie Rollero et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(5), 2291-2304 (2014-11-22)
Volatile compounds produced by yeast during fermentation greatly influence the organoleptic qualities of wine. We developed a model to predict the combined effects of initial nitrogen and phytosterol content and fermentation temperature on the production of volatile compounds. We used